Fenol
MACH121-229-0100
: MACH
:
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
:
:12,07390
:181,7 °C (1013 hPa)
:1,0722 g/cm³ (20 °C)
:81 °C
:Ambient
:203-632-7
:1671
:6.1,II
:01-2119471329-32
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:108-95-2
:C₆H₅OH
:MFCD00002143