0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen
MACH121-124-0000
:
MACH
:
Tetrachlorethylen
MACH121-124-0000
:
MACH
:
Bal.:
1 kg
Sekvence:
4024
:
:
12,09332
:
121,1 °C (1013 hPa)
:
–22 °C
:
1,63 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
204-825-9
:
1897
:
6.1,III
:
GHS08
:
GHS09
:
127-18-4
:
C₂Cl₄
:
MFCD00000834