Methanol
5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo MACH121-638-1000
Dodavatel: MACH
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- Číslo CAS:67-56-1
- Vzorec:CH₃OH
- MDL číslo:MFCD00004595
- Molecular Weight:32.04
- Merck Index:13,05984
- Bod varu:64,6 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–98 °C
- Hustota:0,7918 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:11 °C (ot. pohárek)
- UN:1230
- ADR:3,II
- :Density: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-659-6
- REACH:01-2119433307-44
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037