2-Propanol
5190, Glass bottle, 5 L
Katalogové číslo MACH121-037-5000
Dodavatel: MACH
2-Propanol
Katalogové číslo MACH121-037-5000
Dodavatel: MACH
Číslo CAS: 67-63-0
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
- Číslo CAS:67-63-0
- Vzorec:(CH₃)₂CHOH
- MDL číslo:MFCD00011674
- Molecular Weight:60.1
- Merck Index:13,05228
- Bod varu:82 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–89 °C
- Hustota:0,786 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:12 °C
- UN:1219
- ADR:3,II
- :Density: 0,786 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-661-7
- REACH:01-2119457558-25
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:5 L
- Sekvence:5190
- Cat. No.:MACH121-037-5000
- Certifikát ochrany životního prostředí:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health