0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
LACH30043AP0G1000
:
Lach-ner S.R.O.
:
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
LACH30043AP0G1000
:
Lach-ner S.R.O.
:
Typ balení:
Plastová láhev
Bal.:
1.000 g
Sekvence:
3047
:
:
13,01687
:
∼42 °C
:
1,86 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
233-332-1
:
1454
:
5.1,III
:
GHS03
:
13477-34-4
:
Ca(NO₃)₂·4H₂O
:
MFCD00149604