0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Kyselina fosforečná
Kyselina fosforečná ≥85%
Kyselina fosforečná ≥85%
LACH10048C85M1000
:
Lach-ner S.R.O.
:
Kyselina fosforečná ≥85%
LACH10048C85M1000
:
Lach-ner S.R.O.
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
:
:
28 °C
:
1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
:
Ambient
:
231-633-2
:
1805
:
8,III
:
GHS05
:
7664-38-2
:
H₃PO₄
:
MFCD00011340