Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Kyselina octová 5%
Kyselina octová 5%
Katalogové číslo LACH10047C05K005-1
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  
undefined
Kyselina octová 5%
Katalogové číslo LACH10047C05K005-1
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    5.000 g
  • Sekvence:
    3855

Specifikace

O tomto produktu

 :
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-580-7
Číslo CAS:64-19-7
Vzorec:H₃CCOOH
MDL číslo:MFCD00036152