0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát
LACH10025AP0G0100
:
Lach-ner S.R.O.
:
Kyselina dodekamolybdofosforečná hydrát
LACH10025AP0G0100
:
Lach-ner S.R.O.
:
Bal.:
100 g
Sekvence:
3401
:
:
12,07498
:
78…90 °C
:
1,62 g/cm³ (25 °C)
:
Ambient
:
234-713-5
:
3260
:
8,III
:
GHS03
:
GHS05
:
51429-74-4
:
H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
:
MFCD00149913