




Dusičnan nikelnatý hexahydrát
Katalogové číslo LACH30194
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:12,06596
Bod varu:137 °C (1013 hPa)
Hustota:2,05 g/cm³ (20 °C)
EINECS:236-068-5
UN:2725
ADR:5.1,III
:GHS03
:GHS05
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Číslo CAS:13478-00-7
Vzorec:Ni(NO₃)₂·6H₂O
MDL číslo:MFCD00149805