Dusičnan nikelnatý hexahydrát
Catalog # LACH30193
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifications
About this item
:
Merck Index:12,06596
Boiling Pt:137 °C (1013 hPa)
Density:2,05 g/cm³ (20 °C)
EINECS:236-068-5
UN:2725
ADR:5.1,III
:GHS03
:GHS05
:GHS08
:GHS07
:GHS09
CAS Number:13478-00-7
Formula:Ni(NO₃)₂·6H₂O
MDL Number:MFCD00149805