N,N-Dimethylformamid
5162, Glass bottle, 4 L
Supplier: Lach-ner S.R.O.
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
- CAS Number:68-12-2
- Formula:HCON(CH₃)₂
- MDL Number:MFCD00003284
- Molecular Weight:73.09
- Merck Index:13,03269
- Boiling Pt:153 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:–61 °C
- Density:0,949 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:57,5 °C (ot. pohárek)
- UN:2265
- ADR:3,III
- :Density: 0,949 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:200-679-5
- REACH:01-2119475605-32
Documents
Specifications
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:4 L
- Sekvence:5162
Specifications
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



