Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Kyselina octová 1 mol/l (1 N)
Kyselina octová 1 mol/l (1 N)
Katalogové číslo LACH61019001P0000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  
undefined
Kyselina octová 1 mol/l (1 N)
Katalogové číslo LACH61019001P0000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Bal.:
    1
  • Sekvence:
    0001

Specifikace

O tomto produktu

 :
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-580-7
Číslo CAS:64-19-7
Vzorec:H₃CCOOH
MDL číslo:MFCD00036152