D(-)-Sorbitol
Katalogové číslo LACH10025
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,08797
Bod varu:295 °C (1013 hPa)
Bod tání:94…98 °C
Hustota:1,524 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:>100 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-061-5
Číslo CAS:50-70-4
:98201-93-5
Vzorec:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MDL číslo:MFCD00004708