


Síran nikelnatý hexahydrát
Catalog # LACH30184CP0G05001
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,06541
Melting Pt:840 °C
Density:2,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:232-104-9
UN:3288
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS07
:GHS09
CAS Number:10101-97-0
Formula:NiSO₄·6H₂O
MDL Number:MFCD00149813