Síran hlinito-draselný dodekahydrát
Catalog # LACH30168CP0G1000
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1.000 g
- Sekvence:3047
Specifications
About this item
:
Merck Index:12,00373
Density:1,72 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-141-3
CAS Number:7784-24-9
Formula:AlK(SO₄)₂·12H₂O
MDL Number:MFCD00149143