ContactUsLinkComponent
bromfenolová modř
bromfenolová modř
Catalog # LACH40097IP0G0010
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  
bromfenolová modř
Catalog # LACH40097IP0G0010
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    10 g
  • Sekvence:
    3236
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,01429
Melting Pt:273 °C
Density:1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:204-086-2
CAS Number:115-39-9
Formula:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MDL Number:MFCD00005875