Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrogensíran draselný
Hydrogensíran draselný
4024, Plastová láhev, 1 kg
Catalog # LACH30063CP0G1000
Corrosive
Irritant
Supplier:   Lach-ner S.R.O.
Hydrogensíran draselný
Catalog # LACH30063CP0G1000
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  7646-93-7
Hydrogensíran draselný
4024, Plastová láhev, 1 kg
CAS Number:  7646-93-7
Price
540,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Potassium bisulphate
  • CAS Number:7646-93-7
  • Formula:KHSO₄
  • MDL Number:MFCD00011404
  • Molecular Weight:136.17
  • Merck Index:13,07695
  • Melting Pt:214 °C
  • Density:2,32 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-594-1
  • UN:2509
  • ADR:8,II
  •  :Density: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Specifications
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
Specifications