Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrogensíran draselný

Hydrogensíran draselný

Korozi způsobující
Dráždivý
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Hydrogensíran draselný
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Certifikáty
Hydrogensíran draselný

2 Dostupných variant níže

Product Details & Documents
Synonyma:  Potassium bisulphate
  • Číslo CAS:7646-93-7
  • Vzorec:KHSO₄
  • MDL číslo:MFCD00011404
  • Molecular Weight:136.17
  • Merck Index:13,07695
  • Bod tání:214 °C
  • Hustota:2,32 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-594-1
  • UN:2509
  • ADR:8,II
  •  :Density: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Product Family Options

Informace o produktu

Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.