Dihydrogenfosforečnan amonný
Catalog # LACH30143
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,00547
Melting Pt:190 °C
Density:1,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-764-5
CAS Number:7722-76-1
Formula:NH₄H₂PO₄
MDL Number:MFCD00003396