Orders LinkContactUsLinkComponent
Tymol
3545, Plastová láhev, 250 g
Catalog # LACH30898
Corrosive
Irritant
Environment
Supplier:   Lach-ner S.R.O.
Tymol
Catalog # LACH30898
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  89-83-8
Tymol
Tymol
3545, Plastová láhev, 250 g
CAS Number:  89-83-8
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyms:  4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
  • CAS Number:89-83-8
  • Formula:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
  • MDL Number:MFCD00002309
  • Molecular Weight:150.22
  • Merck Index:13,09476
  • Boiling Pt:233 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:49…51 °C
  • Density:0,965 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:104 °C
  • Storage Temperature:Ambient
  • UN:2430
  • ADR:8,III
  •  :Density: 0,965 g/cm³ (25 °C)
  • EINECS:201-944-8
Specifications
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    250 g
  • Sekvence:
    3545