terc-Butylmethylether
5096, Glass bottle, 2,5 L
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
terc-Butylmethylether
Katalogové číslo LACH20080LT0M2500
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS: 1634-04-4
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
- Číslo CAS:1634-04-4
- Vzorec:(CH₃)₃COCH₃
- MDL číslo:MFCD00008812
- Molecular Weight:88.15
- Merck Index:13,06059
- Bod varu:55,2 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–108,6 °C
- Hustota:0,7405 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:–28 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:2398
- ADR:3,II
- :Density: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:216-653-1
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096



