

Dusičnan vizmutitý pentahydrát
Catalog # LACH30028CP0G1000
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1.000 g
- Sekvence:3047
Specifications
About this item
:
Boiling Pt:75…80 °C (1013 hPa)
Melting Pt:30 °C
Density:2,736 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-791-8
UN:1477
ADR:5.1,II
:GHS03
:GHS07
CAS Number:10035-06-0
Formula:Bi(NO₃)₃·5H₂O
MDL Number:MFCD00149157