Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:14459-95-1
:
Vzorec:K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MDL číslo:MFCD00167023
Merck Index:12,07793
Bod tání:70 °C
Hustota:1,889 g/cm³ (20 °C)
EINECS:237-722-2
:GHS09
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together