Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kyselina octová
Kyselina octová 10%
Kyselina octová 10%
Kyselina octová 10%
LACH10047
:
Lach-ner S.R.O.
:
Kyselina octová 10%
LACH10047
:
Lach-ner S.R.O.
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
10 L
Sekvence:
5214
:
:
Ambient
:
200-580-7
:
2790
:
8,III
:
GHS07
:
64-19-7
:
H₃CCOOH
:
MFCD00036152