Láhve, úzké hrdlo, se šroubovacím uzávěrem
Supplier: DELTALAB
Certificates
About this item
Láhve, vyrobené z borosilikátového skla 3.3 Ideální pro chemická činidla a kultivační média.
- Autoklávovatelné až do 140 °C
- Graduace tištěna v bílé barvě
- Šroubovací uzávěry vyrobeny z polypropylenu
- Žebrované šroubovací uzávěru pro snazší manipulaci
- Vylévací kroužek na hrdle láhve zamezuje ukápnutí
Frequently Bought Together