Baňky hruškovitého tvaru se standardní zabroušenou skleněnou zátkou
KAVA632426372025
: Kavalier
- Velikost objímky:14/23 NS
- Kapacita:25 ml
- Výška:75 mm
- Bal.:1
Boritokřemičité sklo, 3,3.
- výborná chemická odolnost
- vysoká teplotní odolnost
- nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Díky kónickému tvaru jsou vhodné pro reakce v malém měřítku.