Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
Dodavatel:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Dodavatel:  SEMADENI
Certifikáty
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
6 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Ø vněj.
    Výška
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • 01
    6 ml
    28 mm
    18 mm
    Bílá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 701,00 Kč
    701,00 Kč
    1 * 100 KS
       701,00 Kč
  • 02
    25 ml
    34 mm
    40 mm
    Bílá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 940,00 Kč
    940,00 Kč
    1 * 100 KS
       940,00 Kč
  • 03
    35 ml
    38 mm
    48 mm
    Bílá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 1 160,00 Kč
    1 160,00 Kč
    1 * 100 KS
       1 160,00 Kč
  • 04
    60 ml
    45 mm
    55 mm
    Bílá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 1 710,00 Kč
    1 710,00 Kč
    1 * 100 KS
       1 710,00 Kč
  • 05
    125 ml
    56 mm
    67 mm
    Bílá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 2 110,00 Kč
    2 110,00 Kč
    1 * 100 KS
       2 110,00 Kč
  • 07
    500 ml
    95 mm
    91 mm
    Bílá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 6 870,00 Kč
    6 870,00 Kč
    1 * 100 KS
       6 870,00 Kč