Baňky, kulaté dno, dvě nebo tři hrdla, s NZ
KAVA632426222950
: Kavalier
- Kapacita:2000 ml
- Bal.:1
- Boční hrdla:1×14/23 NS, 1×29/32 NS
- Centrální hrdlo:29/32 NS
Boritokřemičité sklo, 3,3.
- výborná chemická odolnost
- vysoká teplotní odolnost
- nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Vhodné pro destilace a extrakce.