Baňky, kulaté dno, se standardními broušenými spoji
: Kavalier
Boritokřemičité sklo, 3,3, čiré.
- výborná chemická odolnost
- vysoká teplotní odolnost
- nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Jedno hrdlo, vhodné pro destilace a extrakce.
Frequently Bought Together