ContactUsLinkComponent
Organic size exclusion chromatography columns, GPC KF series
 :  Resonac
Organic size exclusion chromatography columns, GPC KF series
 :  Resonac
  • Catalog No:
  • 554-2818
  • 554-2819
  • 554-2816
  • 554-2817
  • Popis:
  • GPC KF-402.5HQ
  • GPC KF-403HQ
  • GPC KF-401HQ
  • GPC KF-402HQ
  • Maximální tlak:
  • 7,0 MPa (70 bar)
  • 7,0 MPa (70 bar)
  • 7,0 MPa (70 bar)
  • 7,0 MPa (70 bar)
  • Teplotní limit:
  • ≤45 °C
  • ≤45 °C
  • ≤45 °C
  • ≤45 °C
  • Kód USP:
  • L21
  • L21
  • L21
  • L21
High performance semi-micro columns