Orders LinkContactUsLinkComponent
Column switching method column, MSpak GF-4A
Column switching method column, MSpak GF-4A
MSpak GF-4A, Analytical, Stainless steel, 400 Å, 9 µm, 4,60 mm, 10 mm, 1,0 ml/min
Katalogové číslo 554-2950
Dodavatel:   Resonac
Column switching method column, MSpak GF-4A
Katalogové číslo 554-2950
Dodavatel:  Resonac
Column switching method column, MSpak GF-4A
MSpak GF-4A, Analytical, Stainless steel, 400 Å, 9 µm, 4,60 mm, 10 mm, 1,0 ml/min
Přejít na:
Price
22 550,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
For an efficient cleaning, reverse the flow direction.
  • Higher protein removal rate than PK columns
  • Removes proteins well but is not suitable for trapping hydrophilic substances. Use PK columns for this purpose
Specifikace
  • Formát kolony:
    Analytical
  • Průtoková rychlost:
    1,0 ml/min
  • Ø vnitř.:
    4,60 mm
  • Velikost částic:
    9 µm
  • Velikost pórů:
    400 Å
  • Popis:
    MSpak GF-4A
  • Délka:
    10 mm
  • Hardware kolony:
    Stainless steel
  • Cat. No.:
    554-2950
  • Rozsah pH:
    2 - 9
  • Teplotní limit:
    4...60 °C
  • Maximální tlak:
    1,0 MPa (10 bar)