Aqueous/organic size exclusion chromatography columns, MSpak GF-310
Katalogové číslo 556-0063
Dodavatel: Resonac
Specifikace
- Formát kolony:Analytical
- Průtoková rychlost:0,5 ml/min
- Ø vnitř.:4,60 mm
- Velikost částic:5 µm
- Velikost pórů:400 Å
- Maximální tlak:4,0 MPa (40 bar)
- Popis:MSpak GF-310 4D
- Délka:150 mm
- Sekvence:02
- Rozsah pH:2 - 9
- Teplotní limit:10 - 60 °C
- Hardware kolony:Stainless steel
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Semi-micro columns for Asahipak GF-310 HQ. Effective for drug analysis in biological samples by using the column-switching method to remove proteins.
- Useful for LC-MS analysis
- Suitable for the analysis of surfactants