



Cyklohexan
Katalogové číslo LACH20014LT0M2500
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,02752
Bod varu:81 °C (1013 hPa)
Bod tání:7 °C
Hustota:0,7785 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–18 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:203-806-2
UN:1145
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Číslo CAS:110-82-7
Vzorec:C₆H₁₂
MDL číslo:MFCD00003814