n-Hexan
5096, Glass bottle, 2,5 L
LACH20032L99M2500
: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- :110-54-3
- :H₃C(CH₂)₄CH₃
- :MFCD00009520
- :86.18
- :13,04712
- :69 °C (1013 hPa)
- :–94,3 °C
- :0,659 g/cm³ (20 °C)
- :–22 °C
- :Ambient
- :1208
- :3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
- :203-777-6
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096



