Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan
n-Hexan
5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo LACH20031AT0M1000
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
n-Hexan
Katalogové číslo LACH20031AT0M1000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  110-54-3
n-Hexan
n-Hexan
5037, Glass bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  110-54-3
Price
334,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • Číslo CAS:110-54-3
  • Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL číslo:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18
  • Merck Index:13,04712
  • Bod varu:69 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–94,3 °C
  • Hustota:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:–22 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:1208
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-777-6
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037