



n-Heptan
Katalogové číslo LACH20030L9XM2500
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,04679
Bod varu:98,4 °C (1013 hPa)
Hustota:0,6838 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–4 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:205-563-8
UN:1206
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Číslo CAS:142-82-5
Vzorec:H₃C(CH₂)₅CH₃
MDL číslo:MFCD00009544