Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Dichlormethan stabilised

5096, Glass bottle, 2,5 L
Katalogové číslo LACH20020LT1M2500
Zdraví
Dráždivý
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Dichlormethan stabilised
Katalogové číslo LACH20020LT1M2500
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  75-09-2
Dichlormethan stabilised
Dichlormethan stabilised

5096, Glass bottle, 2,5 L

Přejít na:
Číslo CAS:  75-09-2
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Methylene chloride, DCM
  • Číslo CAS:75-09-2
  • Vzorec:CH₂Cl₂
  • MDL číslo:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93
  • Merck Index:12,06140
  • Bod varu:39,8 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–95 °C
  • Hustota:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
  •  :Stabilised with amylene
  •  :Density: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096

Specifikace

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.