0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Octan draselný
Octan draselný
Octan draselný
LACH40113CP0G10001
:
Lach-ner S.R.O.
:
Octan draselný
LACH40113CP0G10001
:
Lach-ner S.R.O.
:
Typ balení:
Plastová láhev
Bal.:
1.000 g
Sekvence:
3047
:
:
13,07687
:
304 °C
:
1,57 g/cm³ (25 °C)
:
>250 °C
:
Ambient
:
204-822-2
:
127-08-2
:
CH₃COOK
:
MFCD00012458