
Kyselina mravenčí ≥98%
Katalogové číslo LACH10045A98M1000
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-579-1
UN:1779
ADR:8,II
:GHS05
Číslo CAS:64-18-6
Vzorec:HCO₂H
MDL číslo:MFCD00003297