Orders LinkContactUsLinkComponent
Aceton
 :   MACH
Aceton
 :  MACH
Aceton
Aceton
 :  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  •  :67-64-1
  •  :CH₃COCH₃
  •  :MFCD00008765
  •  :58.08
  •  :13,00067
  •  :56,2 °C (1013 hPa)
  •  :–95,4 °C
  •  :0,792 g/cm³ (20 °C)
  •  :<–20 °C (ot. pohárek)
  •  :1090
  •  :3,II
  •  :Density: 0,792 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :200-662-2
  •  :01-2119471330-49
Product Family Options
  • Sekvence
    Typ balení
    Bal.
  • 3236
    Glass bottle
    10 g
    1 * 10 g
    1 * 10 g
  • 4024
    Glass bottle
    1 kg
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg