Aceton
5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo LACH200013T0M10003
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Číslo CAS:67-64-1
- Vzorec:CH₃COCH₃
- MDL číslo:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08
- Merck Index:13,00067
- Bod varu:56,2 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–95,4 °C
- Hustota:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:<–20 °C (ot. pohárek)
- UN:1090
- ADR:3,II
- :Density: 0,792 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-662-2
- REACH:01-2119471330-49
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037