Acetonitril
5096, Glass bottle, 2,5 L
Katalogové číslo LACH20041RT0M25003
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
- Číslo CAS:75-05-8
- Vzorec:H₃CCN
- MDL číslo:MFCD00001878
- Molecular Weight:41.05
- Merck Index:13,00071
- Bod varu:81,6 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–45,7 °C
- Hustota:0,782 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:2 °C (ot. pohárek)
- UN:1648
- ADR:3,II
- :Density: 0,782 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-835-2
- REACH:01-2119471307-38
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096



