Chlorid hořečnatý hexahydrát
Catalog # LACH30081AP0G0100
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,05684
Boiling Pt:1412 °C (1013 hPa)
Melting Pt:117 °C
Density:1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:232-094-6
CAS Number:7791-18-6
Formula:MgCl₂·6H₂O
MDL Number:MFCD00149781