Chloroform-D1 (99.8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal® for NMR spectroscopy
Katalogové číslo 426961000.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle, AcroSeal®
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.02 %
- D-Enrichment:≥99.75 %
- TMS:0.028 to 0.032 v/v%
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:60,8 °C (1013 hPa)
Bod tání:–64 °C
Hustota:1,5 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:212-742-4
UN:1888
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
Číslo CAS:865-49-6
Vzorec:CDCl₃
MDL číslo:MFCD00000827