Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Kyselina octová ≥80%
Korozi způsobující
Kyselina octová ≥80%
Katalogové číslo LACH10047C80M1000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  
undefined
Korozi způsobující
Kyselina octová ≥80%
Katalogové číslo LACH10047C80M1000
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037

Specifikace

O tomto produktu

 :
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-580-7
UN:2789
ADR:8,II
 :GHS05
Číslo CAS:64-19-7
Vzorec:H₃CCOOH
MDL číslo:MFCD00036152