ContactUsLinkComponent
Kyselina octová ≥80%
Corrosive
Kyselina octová ≥80%
Catalog # LACH10047A80M1000
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Kyselina octová ≥80%
Catalog # LACH10047A80M1000
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:200-580-7
UN:2789
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152