
Síran železitý hydrát
Catalog # LACH30192CP0G0500
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,04065
Density:3,1 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-072-9
:GHS07
Storage Temperature:Ambient
CAS Number:15244-10-7
Formula:Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
MDL Number:MFCD00149714