


Chlorid nikelnatý hexahydrát
Katalogové číslo LACH30090CP0G0100
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,06529
Bod tání:140 °C
Hustota:1,84 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-743-0
UN:3288
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS09
Číslo CAS:7791-20-0
Vzorec:NiCl₂·6H₂O
MDL číslo:MFCD00149809