


Chlorid nikelnatý hexahydrát
Catalog # LACH30090AP0G0500
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,06529
Melting Pt:140 °C
Density:1,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-743-0
UN:3288
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS09
CAS Number:7791-20-0
Formula:NiCl₂·6H₂O
MDL Number:MFCD00149809