D(+)-Glukóza, Supelco®
Katalogové číslo PHR1000-1G
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:14,04459
Bod tání:146 °C
Hustota:1,54 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-075-1
Číslo CAS:50-99-7
:492-62-6
Vzorec:C₆H₁₂O₆
MDL číslo:MFCD00148912